Läs mer
MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.64% |
| CAS | 71901-21-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 824.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH) |
| Synonym | For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH |