missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys

Produktkod. 16439648
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16439648 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1591

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys TFA (For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH TFA) is a formyl peptide receptor (FPR) agonist.

Specifikationer

Renhet 98.64%
CAS 71901-21-8
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 824.02 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 16.67 mg/mL (20.23 mM∣ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
Synonym For-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys-OH
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.