Läs mer
N-Formyl Norfloxacin, TRC
Produktkod. 17951745
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17951745 25 mg
17952295 50 mg
17970925 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17951745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF70101525MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70459-04-0
Molekylformel C17 H18 F N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 347.34
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP)
IUPAC-namn 1-etyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25)
Formel vikt 347.1281