Läs mer
(±)-N-Formyl Octabase, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-N-Formyl Octabase |
| CAS | 63477-91-8 |
| Molekylformel | C18 H23 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2(1H)-isoquinolinecarboxaldehyde, 2-Formyl-1-(4-methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-21-16-8-6-14(7-9-16)12-18-17-5-3-2-4-15(17)10-11-19(18)13-20/h6-9,13,18H,2-5,10-12H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC2N(CCC3=C2CCCC3)C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1H-isoquinoline-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.381 |
| Formel vikt | 285.173 |