Läs mer
N-Formyl Trimetazidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Trimetazidine |
| CAS | 92700-82-8 |
| Molekylformel | C15H22N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methyl]-1-piperazinecarboxaldehyde, TMZ-F, 4-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)-1-piperazinecarboxaldehyde, S 00218 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-19-13-5-4-12(14(20-2)15(13)21-3)10-16-6-8-17(11-18)9-7-16/h4-5,11H,6-10H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN2CCN(CC2)C=O)c(OC)c1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.35 |