missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formyl Valacyclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Valacyclovir |
| CAS | 847670-62-6 |
| Molekylformel | C14 H20 N6 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | L-Valine, N-formyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, N-Formyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine N-formyl-L-valinate, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Formyl-L-valinate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N6O5/c1-8(2)9(17-6-21)13(23)25-4-3-24-7-20-5-16-10-11(20)18-14(15)19-12(10)22/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H,17,21)(H3,15,18,19,22)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NC=O)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-formamido-3-methylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.35 |
| Formel vikt | 352.1495 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?