missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formylbisoprolol, Mikromol™
Beskrivning
N-Formylbisoprolol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylbisoprolol |
| CAS | 1447715-45-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formylbisoprolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H31 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-[2-Hydroxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)formamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31NO5/c1-15(2)20(14-21)11-18(22)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-9-10-24-16(3)4/h5-8,14-16,18,22H,9-13H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(O)CN(C=O)C(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | N-[2-hydroxy-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propyl]-N-propan-2-ylformamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?