Läs mer
N-Formylcytisine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylcytisine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c15-8-13-5-9-4-10(7-13)11-2-1-3-12(16)14(11)6-9/h1-3,8-10H,4-7H2/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 218.1055 |
| Procent renhet | >95% |