Läs mer
N-formyldesloratadin, Mikromol™
Beskrivning
N-formyldesloratadin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formyl Desloratadine |
| CAS | 117810-61-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formyl Desloratadine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H19 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Related Compound F |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2 |
| LEDER | Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 4-(8-kloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-karbaldehyd |
| Visa mer |