Läs mer
N-Formylfluoxetine, Mikromol™
Beskrivning
N-Formylfluoxetine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylfluoxetine |
| CAS | 199188-97-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formylfluoxetine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 F3 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Formylfluoxetine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C=O |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]formamide |
| Visa mer |