Läs mer
N-Formylfluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylfluoxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 337.129 |
| Procent renhet | >95% |