missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Formylfluoxetine, TRC

Produktkod. 30134592
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134592 50 mg
30132879 250 mg
30010726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF69900550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 199188-97-1
Molekylformel C18 H18 F3 N O2
Molekylvikt (g/mol) 337.34
Synonym N-Formylfluoxetine, N-Methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]formamide
IUPAC-namn N-methyl-N-[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]formamide
LEDER CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Formylfluoxetine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18F3NO2/c1-22(13-23)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)24-16-9-7-15(8-10-16)18(19,20)21/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3
Formel vikt 337.129
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.