Läs mer
N-Formylglycine-13C2 Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylglycine-13C2 Ethyl Ester |
| CAS | 1391051-73-2 |
| Molekylformel | C313C2H9NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Dephenethylleccinine A-13C2, Ethyl N-formylglycinate-13C2, Ethyl formamidoacetate-13C2, Ethyl formylaminoacetate-13C2, NSC 14440-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,5+1 |
| LEDER | CCO[13C](=O)[13CH2]NC=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-formamidoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.12 |
| Formel vikt | 133.065 |