Läs mer
N-Formylglycine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30944964
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30944964 100 g 100g
30941433 25 g 25g
30929206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30944964 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD144394100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Molekylformel C3H5NO3
MDL-nummer MFCD00037360
Kvantitet 100 g
LEDER O=C(O)CNC=O
Molekylvikt (g/mol) 103.08
Procent renhet 98%