Läs mer
N-Formylglycine ethyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11328435
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328435 25 g 25g
11318435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10437.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
N-Formylglycine ethyl ester is used in the preparation of aminomethylene compounds. Ethyl isocyanoacetate, sodium enolate was preparedm from ethyl N-formylglycinate.
Solubility
Soluble in common organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3154-51-6
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00014125
InChI-nyckel GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylglycine ethyl ester, ethyl n-formylglycinate, glycine, n-formyl-, ethyl ester, ethyl formylaminoacetate, ethylformylglycine, n-formylglycineethylester, ethyl formamidoacetate, 2-formylaminoacetic acid ethyl ester, for-gly-oet, ethyl formylglycinate
PubChem CID 76615
IUPAC-namn ethyl 2-formamidoacetate
LEDER CCOC(=O)CNC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formylglycine ethyl ester
Kokpunkt 106°C to 107°C (0.5mmHg)
Linjär formel OHCNHCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.453
Beilstein 1099378
Löslighetsinformation Soluble in common organic solvents.
Densitet 1.15
Kvantitet 25 g
Formel vikt 131.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.