Läs mer
N-Formylglycine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 3154-51-6 |
| Molekylformel | C313C2H9NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Dephenethylleccinine A, Ethyl N-formylglycinate, Ethyl formamidoacetate, Ethyl formylaminoacetate, NSC 14440 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CCOC(=O)CNC=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-formamidoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.12 |
| Formel vikt | 131.0582 |