Läs mer
N-formylglycin, TRC
Produktkod. 30402074
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30402074 5 g
1 options
Produktkod. 30402074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF7004455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Molekylformel C3H5NO3
Kvantitet 5 g
Synonym (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826
InChI formel InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
LEDER OC(=O)CNC=O
IUPAC-namn 2-formamidoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 103.08
Formel vikt 103.0269