Läs mer
N-Formylguanidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylguanidine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5N3O/c3-2(4)5-1-6/h1H,(H4,3,4,5,6) |
| Formel vikt | 87.04 |