Läs mer
N-Formylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylindoline |
| CAS | 2861-59-8 |
| Molekylformel | C9H9NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-1H-indole-1-carboxaldehyde, 1-Indolinecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c11-7-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10/h1-4,7H,5-6H2 |
| LEDER | O=CN1CCc2ccccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |