Learn More
N'-Formylkynurenin, TRC
Product Code. 30135478
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Unit Size:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
30135478 25 mg -
30010158 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30135478 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF70049025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1022-31-7
Molekylformel C11 H12 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 236.22
Synonym α-Amino-2-(formylamino)-γ-oxo-Benzenebutanoic Acid;
IUPAC-namn 2-amino-4-(2-formamidofenyl)-4-oxobutanansyra
LEDER NC(CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Formylkynurenine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)
Formel vikt 236.0797
Procent renhet >95%