Läs mer
N-formylmorfolin, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10153040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
Produktkod. 10153040
Brand: Thermo Scientific Acros 133805000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4394-85-8
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00006170
InChI-nyckel LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC-namn morfolin-4-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formylmorpholine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 23°C
Färg Gult
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 240°C
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4855 to 1.4875
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Viskositet 6.79 mPa.s (30°C)
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.