Läs mer
N-Formylnornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylnornicotine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c14-9-13-7-2-1-5-11(13)10-4-3-6-12-8-10/h3-4,6,8-9,11H,1-2,5,7H2 |
| Formel vikt | 190.1106 |