missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Formylphenylephrine, Mikromol™
Beskrivning
N-Formylphenylephrine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Formylphenylephrine |
| CAS | 2382194-29-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Formylphenylephrine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C10 H13 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[2-Hydroxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-5-methyl-7-propyl-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, N-Formylphenylephrine, N-((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylformamide |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C=O |
| IUPAC-namn | N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylformamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?