Läs mer
N-formylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10724801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10724801 250 mL Glasflaska 250ml
10550761 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10724801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 119732500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2591-86-8
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
MDL-nummer MFCD00006483
InChI-nyckel FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
IUPAC-namn piperidin-1-karbaldehyd
LEDER C1CCN(CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formylpiperidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -31°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0190g/mL, 1.019
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4830 to 1.485
Kvantitet 250 mL
Beilstein 20, 45
Fieser 11,244
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,hexane
Formel vikt 113.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Formylpiperidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.