Läs mer
N-Gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-gamma-Acetyl-5-methoxykynurenamine Hydrochloride |
| CAS | 1215711-91-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H16 N2 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3.ClH/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15);1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(N)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[3-(2-amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.73 |
| Formel vikt | 272.0928 |
| Visa mer |