Läs mer
N-gamma-acetyl-N-2-formyl-5-metoxykynenamin, TRC
Produktkod. 18080050
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18080050 10 mg
18043120 1 mg
18011730 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18080050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17610010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52450-38-1
Molekylformel C13 H16 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 264.28
Synonym N-[3-[2-(Formylamino)-5-methoxyphenyl]-3-oxopropyl]acetamide, N1-Acetyl-N2-formyl-5-methoxykynuramine, NSC 688263
IUPAC-namn N-[3-(2-formamido-5-metoxyfenyl)-3-oxopropyl]acetamid
LEDER COc1ccc(NC=O)c(c1)C(=O)CCNC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-gamma-Acetyl-N-2-formyl-5-methoxykynurenamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O4/c1-9(17)14-6-5-13(18)11-7-10(19-2)3-4-12(11)15-8-16/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)
Formel vikt 264.111
Procent renhet >95%