Läs mer
N-(gamma-Maleimidobutyryloxi)succinimid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414349
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
15414349 100 mg
1 options
Produktkod. 15414349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61850.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 80307-12-6 | C12H12N2O6 | 280,24 g/mol
Ett heterobifunktionellt tvärbindningsreagens med amin- och sulfhydrylreaktivitet. Användbar i enzymimmunanalyser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ett heterobifunktionellt tvärbindningsreagens med amin- och sulfhydrylreaktivitet
  • Användbar i enzymimmunanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimide
CAS 80307-12-6
Smältpunkt 130 °C till 132 °C
Färg Vitt
Molekylformel C12H12N2O6
MDL-nummer MFCD00036817
Kvantitet 100 mg
Beilstein 6427689
Synonym gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI-nyckel PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formel vikt 280.23
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.