Läs mer
N-(Glycoloyloxy)-succinimide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-(Glycoloyloxy)-succinimide |
| CAS | 19374-87-9 |
| Molekylformel | C6H7NO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-acetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[(Hydroxyacetyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO5/c8-3-6(11)12-7-4(9)1-2-5(7)10/h8H,1-3H2 |
| LEDER | OCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.12 |
| Formel vikt | 173.0324 |