Läs mer
N-Glycolyl Neuraminic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Glycolylneuraminic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 325.1009 |
| Procent renhet | >95% |