Läs mer
N-glykolylneuraminesyra, TRC
Produktkod. 30012716
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012716 10 mg
30004659 25 mg
30011444 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG65000010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-83-3
Molekylformel C11 H19 N O10
Molekylvikt (g/mol) 325.27
IUPAC-namn (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-pentahydroxy-5-[(2-hydroxyacetyl)amino]-2-oxonananansyra
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Glycolylneuraminic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Formel vikt 325.1009
Procent renhet >95%