Läs mer
N-glycylglycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Glycylglycine |
| CAS | 556-50-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H8 N2 O3 |
| Synonym | Glycylglycine, Glycine, N-glycyl- (8CI), 2-(Aminoacetamido)acetic acid, Diglycine, Diglycocoll, Gly2, Glycine dipeptide, Glycylglycine, N-Glycylglycine, NSC 49346, α-Glycylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | NCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[(2-aminoacetyl)amino]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.12 |
| Kvantitet | 5 g |
| Show More |