Läs mer
N-Guanylurea sulfate, 97%
Produktkod. 11429406
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429406 10 g 10g
11439406 50 g 50g
11449406 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19106.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-01-5
Molekylformel C4H12N8O2·H2SO4
MDL-nummer MFCD00035565
Synonym Dicyanodiamidine sulfate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Guanylurea sulfate
Smältpunkt ∼195°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 6099371
Merck Index 14,3093
Formel vikt 302.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.