Läs mer
n-Heneicosane, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heneicosane |
| CAS | 629-94-7 |
| Molekylformel | C21H44 |
| MDL-nummer | MFCD00009346 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.57 |
| Procent renhet | 98% |