Läs mer
n-Heneikosan, 98 %
Produktkod. 10182951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10182951 10 g Glasflaska 10g
10602952 1 g Glasflaska 1g
10086053 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10182951 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352770100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-94-7
Molekylformel C21H44
Molekylvikt (g/mol) 296.58
MDL-nummer MFCD00009346
InChI-nyckel FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC-namn henikosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heneicosane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39 °C till 43 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 100 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)19CH3
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i etanol, löslig i petroleumeter
Formel vikt 296.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallina bitar, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.