Läs mer
n-Heptacosane 100 μg/mL in Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315808
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315808 1 ml
1 options
Produktkod. 30315808 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14122300HE100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptacosane
CAS 593-49-7
Analyt- eller komponentnamn n-Heptacosane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C27 H56
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Heptacosane, n-Heptacosane
InChI formel InChI=1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn heptacosane
Lösningsmedel eller matris Hexane
Molekylvikt (g/mol) 380.73
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 380.4382 g/mol