Läs mer
n-heptakosan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322057
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322057 250 mg 250mg
11312057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11322057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07796.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 593-49-7 | C27H56 | 380.745 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-49-7
Molekylformel C27H56
Molekylvikt (g/mol) 380.745
MDL-nummer MFCD00009862
InChI-nyckel BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptacosane, unii-vp371w2gjs, vp371w2gjs, hexacosane, methyl, acmc-1aog8, qspl 047, qspl 073, heptacosane, analytical standard, ch3-ch2 25-ch3, heptacosane gc
PubChem CID 11636
ChEBI CHEBI:32941
IUPAC-namn heptakosan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptacosane
Smältpunkt 57°C to 60°C
Kokpunkt 270°C (15 mmHg)
Flampunkt 120°C (248°F)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1706242
Formel vikt 380.74
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.