Läs mer
n-Heptadecanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptadecanal |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h17H,2-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 254.261 |