Läs mer
n-heptadekan, 99,5 %
Produktkod. 11415250
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415250 1 g 1g
11425250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044514.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240,475 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-78-7
Molekylformel C17H36
Molekylvikt (g/mol) 240.475
MDL-nummer MFCD00009002
InChI-nyckel NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC-namn heptadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptadecane
Smältpunkt 22°C
Densitet 0.7783 g/mL
Kokpunkt 302°C
Brytningsindex 1.4369
Kvantitet 1 g
Formel vikt 240.48
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.