Läs mer
n-Heptadekan, 99 %
Beskrivning
n-heptadekan används som en intern standard för att studera den första direkta jämförelsen av kava laktonextraktionseffektivitet. Det spelar en viktig roll som ett suspenderat lösningsmedel som används för extraktion och koncentration av eterisk olja. Det används som en prekursor vid framställning av iminoktadintriacetat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Heptadecane |
| Smältpunkt | 22 °C |
| Densitet | 0.778 g/mL |
| Kokpunkt | 302 °C |
| Brytningsindex | 1.4369 |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 240.48 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Lågt smältande fast ämne |
Säkerhet och hantering
- n-Heptadecane
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.