Läs mer
n-Heptadekan, 99 %
Produktkod. 11994391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11994391 500 mL Glasflaska 500ml
10656742 25 mL Glasflaska 25ml
10265960 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11994391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156245000
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-78-7
Molekylformel C17H36
Molekylvikt (g/mol) 240.47
InChI-nyckel NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC-namn heptadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptadecane
Smältpunkt 22,0 °C till 24,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7780g/mL, 0.778
Kokpunkt 302,0 °C
Flampunkt 148 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)15CH3
Brytningsindex 1,4350 till 1,4370
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01,173
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 240.47
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.