Läs mer
n-Heptadecane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 629-78-7 |
| Smältpunkt | 22°C |
| Densitet | 0.78 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 302°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)15CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00009002 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | n-Heptadecane, n-Heptadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.47 |
| Kvalitet | Research |