Läs mer
n-heptan 95 %, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 142-82-5 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | C7H16 |
| MDL-nummer | MFCD00009544 |
| InChI-nyckel | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCC |
| IUPAC-namn | heptan |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.21 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.