Läs mer
n-heptan≥ 99,5 %, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15554065
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15554065 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15554065 Leverantör Macron Fine Chemicals Leverantörsnummer 513925
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Lämplig för vätskekromatografi och UV-spektrofotometri
  • Ultraviolett absorbans (1,00 cm cell vs vatten):
    • vid max 210 nm. 1.0
    • vid max 220 nm. 0,1
    • vid max 230 nm. 0,02
    • vid max 240 nm. 0,01
    • vid max 250 nm. 0,005
Specifikationer
CAS 142-82-5
Aciditet max. 0.0005 meq/g
Densitet 0.68 g/mL
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -4°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.0005%
Analysprocentintervall min. 99.5%
Molekylformel C7H16
MDL-nummer MFCD00009544
UN-nummer 1206
Vatten max. 0.01%
Kokpunkt 98°C
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane