Läs mer
n-heptan,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403812 1 L 1 L
11493802 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11403812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215732391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 1 L
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane
Färg Färglös
Densitet 0,688 g/cm3 vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 100.21