Specifications
| Kemiskt namn eller material | n-Heptane |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,688 g/cm3 vid 25 °C |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Formel vikt | 100.21 |