Läs mer
n-heptan, 99 %, Optima™ för HPLC och GC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10598800 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
11453393 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10598800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0106/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Hög renhet och mångsidigt lösningsmedel lämpligt för HPLC, spektrofotometri och analys av bekämpningsmedelsrester
  • Screened for fluorescing contaminants, and UV-absorbing contaminants in the 197-300nm range, to reduce interferences for smoother baselines
  • Tested by GC-ECD to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis
  • Filtered through a sub-micron filter to remove particulates
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptane
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt -91°C
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 48 mbar at 20°C
Viskositet 0.4 mPaS at 20°C
Kokpunkt 98°C
Formel vikt 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane