Läs mer
n-Heptane, 99+%, pure
Produktkod. 10482343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10482343
Brand: Thermo Scientific Acros 120340050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane
Smältpunkt -91.0°C
CAS Min % 99.0
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Densitet 0.6830g/mL, 0.683
Kokpunkt 98.0°C
Kvantitet 5 L
Flampunkt −4°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3850 to 1.3890
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 154
Merck Index 15, 4694
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vikt 100.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.