Läs mer
n-Heptan, 99+%, ren
Produktkod. 10550941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10550941 1 L 1 L
10510781 2.5 L 2.5 L
10482343 5 L 5 L
10247003 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10550941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120340010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane
Smältpunkt -91.0°C
CAS Min % 99.0
Färg Färglös
CAS Max % 100.0
Densitet 0.6830g/mL, 0.683
Kvantitet 1 L
Flampunkt −4°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3850 to 1.3890
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck Vapor Pressure: 48mbar at 20°C
Viskositet 0.4 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 154
Merck Index 15, 4694
Kokpunkt 98.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formel vikt 100.2
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.