Läs mer
n-Heptane, 99%
Produktkod. p-7024718
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11438727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19894.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
Det används i färger och beläggningar, som gummicementlösningsmedel och GC-analys, HPLC, spektrofotometri och miljötestning. Används som en primär referensstandard för att bestämma knackningsgraden för förgasarbränslen och lösningsmedel, speciellt för vegetabiliska oljor, lågtemperaturtermometrar, kalibreringar och polymerisationsreaktionsmedium. Hydroisomeriseringen av n-heptan för att bilda diförgrenade och tregrenade produkter användbara för framställning av högoktanig bensin. vatten/AOT/n-heptan mikroemulsioner spelar en viktig roll för syntes, storlekskontroll och passivering av CdS nanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i färger och beläggningar, som gummicementlösningsmedel och GC-analys, HPLC, spektrofotometri och miljötestning. Används som en primär referensstandard för att bestämma knackningsgraden för förgasarbränslen och lösningsmedel, speciellt för vegetabiliska oljor, lågtemperaturtermometrar, kalibreringar och polymerisationsreaktionsmedium. Hydroisomeriseringen av n-heptan för att bilda diförgrenade och tregrenade produkter användbara för framställning av högoktanig bensin. vatten/AOT/n-heptan mikroemulsioner spelar en viktig roll för syntes, storlekskontroll och passivering av CdS nanopartiklar.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform och eter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptane
Smältpunkt -91°C
Densitet 0.684
Kokpunkt 97°C to 99°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt −4°C (24°F)
Odör Petroleum-like
Brytningsindex 1.3877
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 100.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: n-Heptane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.