Läs mer
n-heptan, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10241151 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
2.5 L
Produktkod.
10241151 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10241151 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8110.2500
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -90.6°C
CAS 142-82-5
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.6838 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -4°C
Rester efter avdunstning max. 0.001%
Analysprocentintervall min. 99.0%
Molekylformel C7H16
MDL-nummer MFCD00009544
Vatten max. 0.01%
Kokpunkt 98.4°C (1013 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21